Imprimer
Entonnoirs à tige courte et à col large
Fournisseur: VITLAB
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
70894 71194
221-0160EA 3.7 EUR
221-0160 221-0163
Entonnoirs à tige courte et à col large
Entonnoirs Entonnoirs à poudre
PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Autoclavable
Used for transferring powders. Also suitable for liquids.