Imprimer
Entonnoirs à tige courte, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
213512308 213513304 213513801 213514103 213514609 213515108 213515708 213515905 213516104 213516901 213512805
221-1111EA 19 EUR
221-1111 221-1113 221-1114 221-1115 221-1116 221-1120 221-1117 221-1121 221-1118 221-1119 221-1112
Entonnoirs à tige courte, DURAN®
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Dotés de parois internes lisses.
DIN ISO 4798 (exept 221-1112/221-1114/221-1120/221-1118 and 221-1119)
Certifications: DIN ISO 4798 (à l'exception des modèles 221-1112/221-1114/221-1120/221-1118 et 221-1119).