Imprimer
Pincettes courbes
Fournisseur: HAMMACHER KARL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HWC071-10 HWC073-11 HWC075-13
232-2194EA 99.8 EUR
232-2194 232-0066 232-2154
Pincettes courbes
Pinces
Wironit steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and 10 - 12% nickel).
  • Delicate
  • Resistant to corrosion
  • Anti-magnetic