Imprimer
Pincettes
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1800 1801 1802
232-0013EA 35.7 EUR
232-0013 BOCH1801 232-0015
Pincettes
Pinces
En acier inoxydable, revêtement en PTFE.
  • Anti-magnétiques
  • Très bonne résistance chimique et thermique
  • Surface lisse empêchant toute contamination et facilitant le nettoyage