Imprimer
Pinces
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1810 1811 1812
232-0016EA 35.7 EUR
232-0016 232-2137 232-0017
Pinces
Pinces
En acier inoxydable, revêtement en PTFE vert.
  • Anti-magnétiques
  • Très bonne résistance chimique et thermique
  • Surface lisse qui empêche toute contamination et qui facilite le nettoyage