Imprimer
Pinces
Fournisseur: VITLAB
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
67895 67995
232-1911EA 2.4 EUR
232-1911 232-1913
Pinces
Pinces
En PMP, blanc. Pinces polyvalentes pour un large éventail d'applications.
  • Bonne résistance chimique
  • Autoclavable
  • Robustes, souples, flexibles