Imprimer
Pinces
Fournisseur: RSG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
413.115 411.115
232-1981EA 58.5 EUR
232-1981 232-1982
Pinces
Pinces
Acier inoxydable, revêtement en PTFE.
  • Disponibles en versions pointues ou arrondies
  • Très bonne résistance chimique et thermique
  • Surfaces lisses évitant la contamination et facilitant le nettoyage