Imprimer
Pincettes
Fournisseur: VITLAB
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
68299 68399 68099 68199
232-1951EA 5.1 EUR
232-1951 232-1953 VITL68099 VITL68199
Pincettes
Pinces
En POM jaune. Ces pincettes universelles conviennent à des applications variées.
  • Bonne résistance chimique, inadaptées pour les solvants et les acides forts
  • Autoclavables
  • Robustes, élastiques, excellente résilience