Imprimer
Pinces
Fournisseur: RSG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
111.010 113.010
232-0049EA 63.9 EUR
232-0049 232-0050
Pinces
Pinces
Ressort principal en acier, léger. Pinces spéciales pour tâches particulièrement précises et délicates.
  • Léger
  • Disponibles en deux versions différentes
  • Extrêmement flexibles