Imprimer
Tissue forceps
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1152 1150 1151 1153
232-0003EA 14.2 EUR
232-0003 232-0001 232-0002 232-0004
Tissue forceps
Pinces
En acier inoxydable
  • Petites dents (1:2) à l'extrémité des lames
  • Conçues pour la manipulation des tissus avec traumatisme minimal lors des opérations de chirurgie