Imprimer
Indicateurs de flux à hélice
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H199370001 H199370002 H199370003
618-1140EA 89.9 EUR
618-1140 618-1141 618-1142
Indicateurs de flux à hélice
Flow Indicators
Indicateurs de flux à hélice en polystyrène pour la visualisation d'un flux liquide ou gazeux.
  • Internal flow channel of 5 mm
  • Paddle wheel shell of 25 mm
  • Overall length of 51 mm
  • Maximum recommended pressure of 10 psi
Flux minimum de 0,5 litres/minute − Flux maximum de 10 litres/minute.
Attention: Non utilisables avec des produits chimiques corrosifs ou des liquides dont la température dépasse +64 °C (150 °F)