Imprimer
Indicateurs de flux
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8720-2002 8720-2003 8720-2005 8720-1003 8720-1002 8720-1005
618-1121EA 21.7 EUR
618-1121 618-1122 618-1120 618-1112 618-1111 618-1110
Indicateurs de flux
Flow Indicators
Ces indicateurs de flux à hélice permettent une visualisation claire des débits de liquides ou de gaz dans les tuyaux.
  • Codage couleur : rouge/noir/bleu
  • Indicateur de débit dans les deux sens du flux et pouvant être monté selon n'importe quel angle
  • La turbine à hélice commence à tourner à environ 150 ml/minute.
LiquiMobil en SAN : adapté aux circuits de refroidissement et contribue sensiblement à la réduction de la consommation d'eau. Température de fonctionnement maximale de 30 °C.
CheMobil en PMP : sa résistance chimique permet de l'utiliser avec un grand nombre de liquides. CheMobil est stérilisable à la vapeur. Température de fonctionnement maximale de 60 °C.
Pression maximum acceptable : 2 bar
DE connecteur : 6 - 11 mm
Dimensions : 88×15×40 mm
Attention: LiquiMobil ne peut pas être utilisé avec des liquides agressifs - CheMobil n'est pas approprié pour les acides, les bases et les solvants forts.