Imprimer
Fioles volumétriques, classe B, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
FDF018N FDF024N FDF012N FDF030N FDF036N
214-0116EA 22.4 EUR
214-0116 214-0117 214-0115 214-0118 214-0247
Fioles volumétriques, classe B, Azlon®
Ballons Fioles jaugées
En PP translucide, bouchon en PE.
  • Tolérance classe B avec graduation facile à lire
  • Chambre de mélange dans la partie supérieure du col
  • Exposition à des températures supérieures à 60 °C susceptible d'affecter la précision
  • Nettoyage avec des détergents légèrement alcalins recommandé jusqu'à 60 °C
Certifications: ISO 1042