Imprimer
Fioles jaugées, classe A, graduation bleue, BLAUBRAND®
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
37045 37053 37046 37047 37048 37049 37050 37051 37052
612-2736EA 41 EUR
612-2736 612-3565 612-2563 612-2564 612-2565 612-2566 612-2567 612-2568 612-2569
Fioles jaugées, classe A, graduation bleue, BLAUBRAND®
Ballons Fioles jaugées
Verre borosilicaté 3.3, avec bord évasé poli.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Marks and inscriptions in high contrast blue enamel
  • DE-M marking
* Wide neck.
Certifications: DIN EN ISO 1042
Informations de commande: fournies avec un certificat de lot. Des fioles jaugées sont également disponibles sur demande avec un certificat individuel, un certificat individuel USP ou un certificat d'étalonnage DAkkS.