Imprimer
Fioles jaugées pour analyse des sucres selon Kohlrausch
Fournisseur: HIRSCHMANN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2970180 2970185
612-3524EA 49.3 EUR
612-3524 612-3525
Fioles jaugées pour analyse des sucres selon Kohlrausch
Ballons Fioles jaugées
DURAN®, verre borosilicaté, certifiées conformes (Marquage DE-M).
  • Calibrées en contenance « In »
  • Repères indélébiles en émail bleu résistants aux acides et alcalis.
  • Certificat de conformité avec identification par lots datés disponible via le site Web (www.hirschmannlab.de)