Imprimer
Fioles jaugées, classe A
Fournisseur: VITLAB
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
67604
612-3807EA 35.5 EUR
612-3807
Fioles jaugées, classe A
Ballons Fioles jaugées
PMP (TPX®), transparent, avec bouchon en PP.
  • Trait de jauge étalonné individuellement
  • Numéro de lot imprimé
  • Avec certificat
DIN EN ISO 1042
Certifications: DIN EN ISO 1042