Imprimer
Fioles jaugées, classe A ou B, graduation couleur bleu
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
36162 36178 36182
612-3796EA 27.8 EUR
612-3796 612-4810 612-4812
Fioles jaugées, classe A ou B, graduation couleur bleu
Ballons Fioles jaugées
En PMP transparent, avec bouchon en PP.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Ring mark and inscriptions in blue
  • Exposure to temperature up to 121 °C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits! Cleaning up to 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions
Tolérances correspondent à la classe A respectivement B, DIN EN ISO 1042.
*Col large