Imprimer
Fioles jaugées, classe A, BLAUBRAND® ETERNA
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
36853 36854 36849 36847 36852 36838 36842 36843 36845 36848 36850 36851 36846 36841
612-5072EA 87 EUR
612-5072 612-2735 612-5068 612-5066 612-5071 612-5062 612-5063 612-5064 612-5065 612-5067 612-5069 612-5070 612-3652 612-3651
Fioles jaugées, classe A, BLAUBRAND® ETERNA
Ballons Fioles jaugées
En verre borosilicaté 3.3, bouchon en PP.
  • Calibrées pour contenir (TC, In)
  • Trait circulaire et inscriptions bruns
  • Certifiées conformes Marquage DE-M
*Col large.
Certifications: DIN EN ISO 1042
Informations de commande: livrées avec un certificat de lot. Sur demande, elles sont également livrables avec certificat individuel, certificat individuel USP ou attestation de calibrage DAkkS.