Imprimer
Fioles jaugées, classe A, graduation couleur bleu
Fournisseur: HIRSCHMANN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2950165 2950170 2950173 2950174 2950175 2950180 2950185 2950187 2950188 2950191 2950192 2950193 2950186 2950190
612-3388EA 128 EUR
612-3388 612-3482 612-3389 612-3512 612-3390 612-3391 612-3392 612-5743 612-3483 612-3395 612-3396 612-3397 612-5469 612-5470
Fioles jaugées, classe A, graduation couleur bleu
Ballons Fioles jaugées
En verre DURAN®, col lisse à bord ourlé
  • Blue enamelled indelible markings resistant to acids and alkalis
  • Conformity certified (DE-M marking) with dated batch identification
  • In accordance with the prepacking regulations