Imprimer
Flacons jaugés de forme trapézoïdale, classe A, graduation bleue
Fournisseur: HIRSCHMANN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2960133 2960140 2960152 2960153 2960160 2960161 2960165 2960170 2960175
612-3441EA 63.8 EUR
612-3441 612-3442 612-3443 612-3444 612-3445 612-3446 612-3447 612-3448 612-3449
Flacons jaugés de forme trapézoïdale, classe A, graduation bleue
Ballons Fioles jaugées
En verre borosilicaté DURAN®, avec bouchon en PE, certifiées conformes (Marquage DE-M).
  • Repères indélébiles en émail bleu résistants aux acides et alcalis.
  • Certificat de conformité avec identification par lots datés disponible via le site Web (www.hirschmannlab.de)
*Col large.
Certifications: DIN EN ISO 1042