Imprimer
Fioles jaugées, forme trapézoïdale, classe A, graduation bleue, BLAUBRAND®
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
36401 36402 36403 36404 36406 36407 36408
612-5045EA 69.2 EUR
612-5045 612-5046 612-5047 612-5048 612-5049 612-5050 612-5051
Fioles jaugées, forme trapézoïdale, classe A, graduation bleue, BLAUBRAND®
Ballons Fioles jaugées
Verre borosilicaté 3,3, avec bouchon PP.
  • Calibrées en contenance « In »
  • Marquage et inscriptions très contrastés en émail bleu
  • Marquage DE-M
*Col large
Certifications: DIN EN ISO 1042
Informations de commande: fournies avec un certificat de lot. Des fioles jaugées sont également disponibles sur demande avec un certificat individuel, un certificat individuel USP ou un certificat d'étalonnage DAkkS.