Imprimer
Fioles jaugées, classe B
Fournisseur: KARTELL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1484 1485 1486 1487 1488 1489
612-3000EA 17.8 EUR
612-3000 612-3001 612-3002 612-3003 612-3004 612-3005
Fioles jaugées, classe B
Ballons Fioles jaugées
PP translucide, avec bouchon en PE.
  • Col étroit et sans ménisque rendant la lecture plus aisée
  • Étalonnage par méthode gravimétrique à +20 °C
  • Autoclavables, chimiquement non absorbants, surface non mouillante