Imprimer
Fioles jaugées, classe B, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4000-0050 4000-0100 4000-0200 4000-0250 4000-0500 4000-1000
612-3011EA 63.4 EUR
612-3011 612-3012 612-3013 612-3014 612-3015 612-3016
Fioles jaugées, classe B, Nalgene®
Ballons Fioles jaugées
En PPCO, translucides, avec bouchon à vis en PP.
  • Très robustes avec une grande précision de mesure
  • Calibrées individuellement avec une graduation en couleur permanente
  • Autoclavables après avoir retiré le bouchon du col à vis et introduit une petite quantité d'eau dans la fiole. Nettoyage avec des détergents légèrement alcalins recommandé jusqu'à +60 °C (la précision peut être affectée au-delà de +60 °C)
ASTM E288 and ISO Standard 384 Class B
Certifications: ASTM E288 et norme ISO 384 Classe B