Imprimer
Fioles jaugées, classe A, graduation couleur blanc, BLAUBRAND®
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
37438 37443 37445 37446 37447 37448 37449 37450 37451 37452 37453
612-0854EA 114 EUR
612-0854 612-0855 612-0856 612-0857 612-0858 612-0859 612-0860 612-0861 612-2748 612-0862 612-0863
Fioles jaugées, classe A, graduation couleur blanc, BLAUBRAND®
Ballons Fioles jaugées
En verre borosilicaté 3.3, brun, avec bouchon en verre.
  • Calibrées en contenance (TC, In)
  • Trait de jauge et inscriptions de couleur blanche émaillée assurant un bon contraste
  • Marquage DE-M
*Col large.
Certifications: DIN EN ISO 1042.
Informations de commande: livrées avec un certificat de lot. Sur demande, elles sont également livrables avec certificat individuel, certificat individuel USP ou attestation de calibrage DAkkS