Imprimer
Fioles jaugées, classe A, graduation bleue
Fournisseur: HIRSCHMANN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2800152 2800160 2800165 2800170 2800175 2800180 2800185 2800186 2800190 2800193 2800194 2800197 2800198
612-3277EA 24.1 EUR
612-3277 612-3278 612-3279 612-3280 612-3281 612-3282 612-3283 612-3284 612-3285 612-3286 612-3287 612-3288 612-3289
Fioles jaugées, classe A, graduation bleue
Ballons Fioles jaugées
DURAN®, verre borosilicaté, avec bord évasé poli, certifiées conformes (Marquage DE-M).
  • Repères indélébiles en émail bleu résistants aux acides et alcalis
  • Certificat de conformité avec identification par lots datés disponible via le site Web (www.hirschmannlab.de)
* En plus de la norme DIN
Certifications: DIN EN ISO 1042