Imprimer
Class A Volumetric Flasks
Fournisseur: BDH Prolabo
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
00455.001 00455.012 00455.023 00455.034 00455.045 00455.056 00455.067 00455.078 00455.080 00455.103 00455.091
612-2037EA 59.6 EUR
612-2037 612-2038 612-2039 612-2047 612-2048 612-2049 612-2051 612-2052 612-2053 612-2055 612-2054
Class A Volumetric Flasks
Ballons Fioles jaugées
En verre borosilicaté DURAN®, bouchon en PP.
  • Étalonnées en contenance 'ln'
  • Trait de jauge et inscriptions bleus en relief
  • Certificat de conformité avec numéro de lot daté
DIN 12 644 T1
Certifications: DIN 12 644 T1