Imprimer
Flacons, à fond rond, col étroit ou large, avec rebord évasé, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
217211706 217212402 217213604 217215408 217216404 217216807 217217109 217217306 217217709 217218602 217219101 217412407 217414408 217415404 217416306 217416409 217417105 217417302 217417602 217418607 217419106 217214403 217218705 217413609
214-2105EA 19.6 EUR
214-2105 214-2110 214-2115 214-2125 214-2130 214-2135 214-0146 214-2145 214-2150 214-2155 214-2160 214-2210 214-2220 214-2225 214-2231 214-2230 214-2240 214-2245 214-2251 214-2255 214-2260 214-2120 214-0427 214-2215
Flacons, à fond rond, col étroit ou large, avec rebord évasé, DURAN®
Ballons Flacons à fond rond
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Indication de capacité et zone d'étiquetage blanche. Les flacons à col d'un diamètre supérieur à 65 mm disposent de rebords renforcés.
*Taille non DIN ISO
DIN EN ISO 24450 (wide mouth)
Certifications: DIN ISO 1773 (col étroit)
DIN EN ISO 24450 (col large)