Imprimer
Ballons d'évaporation
Fournisseur: BUCHI
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
000431 000432 000433 000434 000435 000436 000437 020729 025323 025520
531-1811EA 92.4 EUR
531-1811 531-1812 531-1813 531-1814 531-1815 531-1816 531-1817 BUCH020729 BUCH025323 BUCH025520
Ballons d'évaporation
Ballons Flacons pour évaporateurs rotatifs
Made of borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Pour évaporateurs rotatifs Rotavapor® R-210/215. Piriformes, joint rodé NS 29.2/32.