Imprimer
Flacons, fond plat, col étroit ou large, avec rebord évasé, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
217111708 217112404 217113606 217114405 217115401 217116406 217116809 217117102 217117308 217117608 217118604 217312409 217313602 217314401 217315406 217316308 217316402
214-3105EA 26.3 EUR
214-3105 214-3110 214-3115 214-3120 214-3125 214-3130 214-3135 214-3140 214-3145 214-0144 214-0145 214-3210 214-3215 214-3220 214-3225 214-0147 214-3230
Flacons, fond plat, col étroit ou large, avec rebord évasé, DURAN®
Ballons Ballons à fond plat
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Indication de capacité et zone d'étiquetage blanche. Les flacons à col d'un diamètre supérieur à 65 mm disposent de rebords renforcés.
*Taille non conforme à la norme DIN ISO.
DIN ISO 24450 (wide mouth)
Certifications: DIN ISO 1773 (col étroit)
DIN ISO EN 24450 (col large)