Imprimer
Ballons à fond rond avec col à rodage normalisé, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
FR250/3S/2A FR500/3S/2A FR25/1S/1A FR50/1S/1A FR100/3S/1A FR100/3S/2A S/3L5086 FR250/3S/1A FR1L/3S/2A FR1L/3S/1A FR500/3S/1A
201-2360EA 57.3 EUR
201-2360 201-8541 201-0609 201-0564 201-0563 201-0608 201-0492 201-0713 BIBBFR1L/3S/2A BIBBFR1L/3S/1A BIBBFR500/3S/1A
Ballons à fond rond avec col à rodage normalisé, Quickfit®
Ballons Flacons à fond rond
PYREX®, verre borosilicaté, à deux cols, transparent.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance aux températures élevées
  • Dilatation thermique minimale offrant une résistance relativement élevée aux changements de température
Un col central vertical et un col latéral incliné. Avec zone d'étiquetage blanc mat.
Certifications: ISO 1773, BS 6352