Imprimer
Ballons à fond rond avec joint rodé en verre standard
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
03003170 03003149 03003137 03003158 03003128
201-1367EA 117 EUR
201-1367 201-1365 201-1364 201-1366 201-0908
Ballons à fond rond avec joint rodé en verre standard
Ballons Flacons à fond rond
En verre borosilicaté DURAN® 3.3 marron.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
With centre neck NS 14/23 or NS 29/32 and white matt labelling area. Coloured brown to protect light-sensitive substances.
DIN 12348
Certifications: DIN EN ISO 4797