Imprimer
Fioles à fond rond avec trois cols et joints rodés standard
Fournisseur: Lenz
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
201-1050EA 282 EUR
201-1050 201-1051 201-1052 201-1053 201-1196 271-1511 271-1512 271-1513 271-1514 201-1058 201-1179 201-1059 201-1510 201-1511 201-1054 201-1055 201-1176 201-1056 201-1177 201-1178 201-1057 201-1506 201-1507 201-1502 201-0336 201-1503 201-1504 201-0613 201-1505 201-1061 201-1182 201-1183 201-1062 201-1063 201-1064 201-1180 201-1181 201-1060 201-1049 201-1501 201-1065 271-1508 271-1509
Fioles à fond rond avec trois cols et joints rodés standard
Ballons Flacons à fond rond
DURAN®, verre borosilicaté, avec cols latéraux inclinés, transparent.
Un col central et deux cols latéraux, inclinés à un angle de 20°. Zone d’étiquetage blanc mat.