Imprimer
Fioles à fond rond avec deux cols et joints rodés standard
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
03203137 03204149 03204158 03204170 03204173 03204449 03204458 03204470 03204473 03204479 03204137 03203149 03203158 03203170 03203237 03203249 03203258 03203270
LENZ03203137EA 38.2 EUR
LENZ03203137 271-1426 271-1428 271-1430 201-1411 271-1427 271-1429 271-1431 LENZ03204473 LENZ03204479 271-1424 LENZ03203149 LENZ03203158 LENZ03203170 LENZ03203237 LENZ03203249 LENZ03203258 LENZ03203270
Fioles à fond rond avec deux cols et joints rodés standard
Ballons Flacons à fond rond
DURAN®, verre borosilicaté, avec col latéral parallèle.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale pour une résistance relativement élevée aux variations de température
Avec col central à rodage standard et surface d’étiquetage blanc mat.