Imprimer
Ballons de Florence avec col à rodage normalisé, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
FD50/4RE FD250/4RE FD500/4RE FD1L/4RE FD2L/4RE FD250/3 FD100/3 FD100/4RE FD500/3 FD1L/3
201-8404EA 37.1 EUR
201-8404 201-8403 201-8406 201-8401 201-8009 201-8402 531-0741 201-2374 BIBBFD500/3 BIBBFD1L/3
Ballons de Florence avec col à rodage normalisé, Quickfit®
Ballons Flacons pour évaporateurs rotatifs
En verre PYREX® borosilicaté.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température.
Particulièrement adaptés aux évaporateurs rotatifs. Grande surface pour une évaporation rapide. Conception de paroi robuste pour une solidité accrue. La forme permet le retrait aisé des résidus solides.