Imprimer
Flasks acc. to Kjeldahl with standard ground joint
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
03051937 03052949 03052958 03052964 03051928 03052970
214-0176EA 59.9 EUR
214-0176 214-0177 LENZ03052958 214-0178 LENZ03051928 LENZ03052970
Flasks acc. to Kjeldahl with standard ground joint
Ballons Flacons Kjeldahl
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Expansion thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Avec zone d'inscription.
Certifications: DIN 12360