Imprimer
Fioles à fond plat avec rodage standard
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
03011928 03011937 03011949 03011958 03012428 03012437 03012449 03012458 03012470 03012473 03012928 03012937 03012949 03012958 03012970 03012973
201-1211EA 18.9 EUR
201-1211 201-1212 201-1213 201-1214 201-1311 201-1312 201-1313 201-1314 201-1315 201-1316 201-1201 201-1202 201-1203 201-1204 271-1205 271-1206
Fioles à fond plat avec rodage standard
Ballons Ballons à fond plat
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Avec zone d'étiquetage.
DIN 12348
Certifications: DIN 12348