Imprimer
Plastic coated filtration flasks, with assembly set made from PP
Fournisseur: witeg Labortechnik
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5.071.010 5.071.025 5.071.050 5.071.100 5.071.200 5.071.300 5.071.500 5.071.900 5.071.915 5.071.920
519-4121EA 46.5 EUR
519-4121 519-4122 519-4123 519-4124 519-4125 519-4221 519-4222 519-4223 519-4224 519-4225
Plastic coated filtration flasks, with assembly set made from PP
Ballons Fioles à vide
DURAN®, avec gaine en plastique, kit d'assemblage en PP.
  • Gaine protectrice anti-éclats en cas d'implosion
  • La gaine reste transparente, solidement fixée et durable jusqu'à 60 °C
  • Jusqu'à 2000 ml pour la forme d'Erlenmeyer, à partir de 3000 ml pour la forme de bouteille
Étanche au vide.
Certifications: DIN 12476 et ISO 6556