En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®.
- Jusqu'à 2000 ml pour la forme d'Erlenmeyer, à partir de 3000 ml pour la forme de bouteille
- Embout rodé pour s'adapter aux tuyaux à vide de 15 à 18 mm de diamètre extérieur (par ex., 6×5 ou 8×5 mm)
- Conforme aux réglementations relatives à la « sécurité des équipements et des produits »
Pour utilisation sous vide. Les flacons de filtration avec capillaire latéral facilitent le travail des laboratoires de préparation et d'analyse, et sont également associés à un risque d'accident réduit.
DIN 12476 and ISO 6556 (only Erlenmeyer shape)
Certifications: ISO 6556 (Forme de Erlenmeyer DIN 12475 (Forme de bouteille).