Imprimer
Flacons filtrants sous vide, Büchner, avec bras latéral, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
DS4101-1000 DS4101-2000
516-0580EA 61.4 EUR
516-0580 215-8248
Flacons filtrants sous vide, Büchner, avec bras latéral, Nalgene®
Ballons Fioles à vide
PP, blanc.
  • Le tuyau avec un angle de 45° empêche tout renversement
  • L'adaptateur cannelé accepte des tubes d'un Ø
  • compris entre 6,4 et 9,5 mm
  • Zone de marquage ovale
  • 215-8248 est gradué
Moulés d'une seule pièce afin de supporter un vide total jusqu'à 30 inHg.