Fioles à vide pour systèmes de filtration, Nalgene®
BallonsFioles à vide
Save time and minimize contamination with gamma-sterilized Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Filter Storage Bottles made from virgin PS. Use with Nalgene Bottle-Top filters or as replacement/extra receptacles for filter units. Excellent as single-use storage containers.
Headspace allows for extra serum or other additives to be added to the filtrate
Leakproof screw caps to eliminate pH shift in bottle for longer life of stored media
Sterilised by gamma radiation and individually bagged for a 5-year sterile shelf life
Non-pyrogenic and non-cytotoxic
Cap is made from virgin HDPE.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.