Imprimer
Flacons carrés Breed-Demeter, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
391-0690EA 35.1 EUR
391-0690
Flacons carrés Breed-Demeter, DURAN®
Flacons Flacons pour milieux de culture
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
For cell and tissue culture.