Imprimer
Flacons d'agitation à micro-support, Magna Flex®, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
356831 356830 356832 356834 356837 356839
734-3001EA 401 EUR
734-3001 734-3000 734-3002 734-3003 734-3004 734-3005
Flacons d'agitation à micro-support, Magna Flex®, WHEATON®
Ballons Flacons réacteurs
En verre borosilicaté.
  • Deux grands bras latéraux avec capuchon à vis facilitant le prélèvement
  • Les modèles de 500 ml et plus ont des bras latéraux de 45 mm permettant la sortie d'air, l'entrée et la sortie d'agent, l'entrée d'une sonde pH ou servant de port d'inoculation
  • Tous les flacons sont proportionnels de manière à offrir un espace de tête de 01:01 ou plus
  • Une aiguille en acier inoxydable amovible immobilise l'agitateur durant la manipulation ou la décantation, évitant ainsi tout dommage aux cellules ou aux micro-supports
  • Les flacons de 125 à 1000 ml sont gradués par incréments de  50 ml; ceux de 3000 à 6000 ml par incrément de 500 ml
Ces flacons possèdent une tige d'agitation souple prolongée d'un bulbe tournant. Au départ pour une utilisation avec des cultures sur micro-supports, ce système assure une agitation optimale et une circulation douce et régulière dans tout le flacon, tandis que les billes restent en suspension.