Imprimer
Flacons de culture cellulaire, bras latéral double, Celstir®, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
356873 356875 356876 356879 356884 356889 356882 356887 356890
734-3006EA 360 EUR
734-3006 734-3007 734-3008 734-3009 734-3011 734-3013 734-3010 734-3012 734-3014
Flacons de culture cellulaire, bras latéral double, Celstir®, WHEATON®
Ballons Flacons réacteurs
Le flacon en verre borosilicaté Celstir est un système d'agitation en verre et PTFE et capuchons à septum en silicone face PTFE
  • Agitateur à palettes ajustables pour un mélange plus efficace
  • Il ne sort pas du capuchon supérieur, ce qui maximise l'espace d'incubation et réduit le risque de contamination
  • Les rides ajoutées dans le fond des flacons de 125 ml et plus améliorent la circulation et réduisent la quantité de cellules accumulées au centre du flacon
  • Les modèles de 500 ml et plus ont des bras latéraux de 45 mm permettant la sortie d'air, l'entrée et la sortie de milieu, l'entrée d'une sonde pH, l'utilisation comme port d'inoculation ou d'autres applications
Le flacon à deux bras Celstir® est particulièrement adapté à des cultures sur micro-supports ou à suspension telles que les cellules d'insectes, les hybridomes et des lignées cellulaires adaptées.