Imprimer
Flacons de culture cellulaire avec bouchons standard ou filtrants, CELLSTAR®
Fournisseur: Greiner Bio-One
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
658170_120 690160_200 660175_50 690170_200 658175_120 661175_40 661160_40 660160_50 690175_200
391-3106EA 302 EUR
391-3106 391-3103 391-3148 391-3104 391-3146 392-0013 392-0012 391-3109 391-3143
Flacons de culture cellulaire avec bouchons standard ou filtrants, CELLSTAR®
Ballons Flacons pour culture cellulaire
PS, stériles.
  • Adhésion cellulaire améliorée grâce au traitement physique de surface
  • Bouchons filtrants à ouverture facile garantissant un échange gazeux optimal tout en minimisant le risque de contamination
  • Nervures en haut du flacon facilitant l'empilement et assurant une bonne stabilité dans l'incubateur
  • Graduations des deux côtés qui facilitent le remplissage et choix de profil bas ou haut pour le flacon de 175 cm², pour différents volumes de milieux
Les flacons de culture cellulaire sont proposés soit avec des bouchons non ventilés soit avec des bouchons hydrophobes ventilés (taille de pore: 0,2 μm). Les deux types de bouchons sont rouges. Ces flacons sont traités pour favoriser l'adhésion et la prolifération cellulaires. Tous les flacons sont certifiés exempts de RNase, de DNase et d'ADN humain, apyrogènes et non cytotoxiques.
* avec graduation
** profil bas
*** profil haut