Imprimer
Flacons de culture Fernbach, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
215014307 215116203
391-0330EA 53.6 EUR
391-0330 391-0320
Flacons de culture Fernbach, DURAN®
Ballons Flacons de culture
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Avec rebord renforcé. Pour fournir la grande surface de liquide nécessaire à la croissance de micro-organismes en milieu de culture liquide. Croissance plus rapide grâce à une meilleure aération.