Imprimer
Bouchons à vis, ventilés, pour fioles Erlenmeyer Nalgene® jetables
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4114-0038 4114-0045
214-1929EA 32.4 EUR
214-1929 214-1930
Bouchons à vis, ventilés, pour fioles Erlenmeyer Nalgene® jetables
Capuchons Bouchons pour flacons
En PE-HD, bleu avec membrane en PTFE, stérile.
  • Emballage stérile, chaque bouchon est emballé dans son propre emballage de polyéthylène thermoscellé
  • La membrane hydrophobe de 0,2 µm en PTFE a été thermosoudée pour en garantir l'étanchéité
  • Adapté uniquement aux fioles Erlenmeyer Nalgene® stériles jetables
Les bouchons ventilés assurent un échange de gaz stérile pour les agitateurs et les cultures de cellules en suspension.