Imprimer
Erlenmeyers, avec baffles, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4110-0250 4110-0500 4110-1000 4110-2000
710-4101EA 84.8 EUR
710-4101 710-4102 710-4103 710-4104
Erlenmeyers, avec baffles, Nalgene®
Ballons Flacons Erlenmeyers
En PC, transparent.
  • Résistance thermique de –135 à +135 °C
  • Incassables avec grande résistance mécanique
  • Bonne résistance chimique, mais non adaptés aux solvants, acides forts ou solutions alcalines
Avec quatre baffles parfaitement intégrées dans le socle. Assure un excellent mélange des liquides ou des cultures microbiologiques. Les taux de croissance pour E. coli et S. cerevisiae sont comparables à ceux des flacons en verre. Les flacons de 500 et 1000 ml sont équipés d'un col droit acceptant les bouchons standard de 38 mm en acier inoxydable ou en plastique.