Imprimer
Erlenmeyers avec bouchons à vis, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
218033653 218035457 218034452 218032451
214-0190EA 57.5 EUR
214-0190 201-0376 214-0457 214-0456
Erlenmeyers avec bouchons à vis, DURAN®
Ballons Flacons Erlenmeyers
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN® avec bouchon à vis rouge en PBT.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale pour une grande résistance aux variations de température
Graduations de volume et zone d'étiquetage. Un joint recouvert de PTFE intégré dans le bouchon assure l'étanchéité totale des flacons.
With printed Retrace Code (batch identification).