Imprimer
Erlenmeyers, col étroit, avec rebord évasé, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4102-0125 4102-1000 4102-2000 4103-0125 4103-0250 4102-0250
214-7102EA 131 EUR
214-7102 214-7105 214-7106 214-7122 214-7123 214-7103
Erlenmeyers, col étroit, avec rebord évasé, Nalgene®
Ballons Flacons Erlenmeyers
En PPCO translucide ou PC transparent.
  • Beaucoup plus sûrs que des flacons en verre lors de l'utilisation avec agitateurs
  • Autoclavables. L'autoclavage répété de flacons en PC peut finir par nuire à leur résistance mécanique
  • Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide
Flacons en PPCO avec graduations permanentes, pour un usage général en laboratoire. Le niveau du contenu liquide est facile à lire. Les flacons en PC sont spécialement conçus pour être utilisés pour la création et le stockage de milieux nutritifs, et pour de nombreuses procédures de mise en culture. Le niveau de liquide peut être lu facilement et avec précision.