Imprimer
Erlenmeyers, à usage unique, avec bouchon à vis, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4112-0250 4112-0500 4112-2000 4112-0125 4112-1000
214-0137EA 126 EUR
214-0137 214-0138 214-0139 214-1925 214-1926
Erlenmeyers, à usage unique, avec bouchon à vis, Nalgene®
Ballons Flacons Erlenmeyers
En PETG, avec bouchons à vis en PE-HD.
  • Le bouchon à vis étanche en PE-HD peut être ouvert partiellement pour l'aération en le faisant tourner d'un quart de tour
  • Emballés individuellement pour un stockage et une manipulation facilités
  • Minimisent les risques de contamination croisée
Les Erlenmeyers stériles et à usage unique limitent les risques de contamination croisée. Parfaits pour la culture cellulaire par agitateur et par suspension et pour la préparation ou le stockage de milieux de culture. Graduations en relief pour une lecture approximative du contenu.